Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium sulfate |
| Smältpunkt | 1000 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 500 g |
| Förlust vid torkning | ≤1.0% |
| Förpackning | Poly flaska |
| Utseende | Kristallint |
| Densitet | 4,69 g/cm3 |
| Linjär formel | CdSO4 |
| UN-nummer | UN2570 |
| Visa mer |