Läs mer
Kadmiumsulfat, ACS-reagens, vattenfritt
Produktkod. 12635107 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12635107 500 g Glasflaska 500g
12615107 100 g Glasflaska 100g
12623630 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12635107 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447755000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10124-36-4
Molekylformel CdO4S
Molekylvikt (g/mol) 208.46
InChI-nyckel QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
IUPAC-namn kadmium(2+);sulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium sulfate
Smältpunkt 1000,0 °C
Kvantitet 500 g
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CdSO4
Merck Index 15,1632
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1130 g/L (20 °C). Andra lösligheter: olösliga i alkohol, syror, aceton och ammoniak
Formel vikt 208.46
Kvalitet ACS-reagens
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.