Läs mer
Kadmiumsulfat, vattenfritt alkohol, ACS, 99+%
Produktkod. 11321938
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11321938 25 g 25g
11311938 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321938 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011861.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208,47 g/mol
Kadmiumsulfat används i pigment och galvanisering. Det fungerar som en accelerator vid cementbildning. Det används också som smörjmedel. Vidare är det användbart för galvanisering av kadmium i elektroniska kretsar. Det fungerar som en prekursor för att framställa kadmiumbaserat pigment som kadmiumsulfid. I den västerländska standardcellen används den för elektrolyt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10124-36-4
Molekylformel CdO4S
Molekylvikt (g/mol) 208.47
MDL-nummer MFCD00010923
InChI-nyckel QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
IUPAC-namn kadmium(2+);sulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium sulfate
Smältpunkt 1000 °C
Namnnotering För analys ACS
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt pulver
Analysprocentintervall >99%
Densitet 4.691
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i metanol och etylacetat. Olöslig i etanol.
Formel vikt 208.46
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.