Läs mer
Cadmium Sulfate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 10487820 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10487820 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10487820 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/0520/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
100g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 41°C
CAS 7790-84-3
Färg White
pH 4.5 to 6.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel CdH2O5S
MDL-nummer 2253000
InChI-nyckel VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn cadmium(2+) hydrate sulfate
Molekylvikt (g/mol) 226.49
Formel vikt 769.51g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cadmium sulfate, 8/3-hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.