Läs mer
Cadmium Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10754941 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10754941 100 g 100g
10610331 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10754941 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/0480/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7790-84-3
Molekylformel CdH2O5S
Molekylvikt (g/mol) 226.49
MDL-nummer 2253000
InChI-nyckel VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn cadmium(2+) hydrate sulfate
LEDER O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 41°C
Färg White
pH 4.5 to 6.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 769.51g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cadmium sulfate, 8/3-hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.