Läs mer
Cadmium sulfate hydrate, 98%
Produktkod. 11499452
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499452 2500 g 2500g
11479452 100 g 100g
11489452 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499452 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10168.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15244-35-6 | CdO4S | 208.47 g/mol
Kadmiumsulfathydrat används för att formulera skärmar eller för optimering. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kadmiumsulfathydrat används för att formulera skärmar eller för optimering. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Lösligt i vatten (1130g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15244-35-6
Molekylformel CdO4S
Molekylvikt (g/mol) 208.47
MDL-nummer MFCD00151655
InChI-nyckel QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kadmium(2+)sulfat
LEDER [Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium sulfate hydrate
Smältpunkt 41.5°C (trans pt)
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2570
Merck Index 14,1627
Löslighetsinformation Soluble in water (1130g/L ).
Formel vikt 208.46 (Anhydrous)
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.565
Densitet 3.08
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.