Läs mer
Cadmium Sulfate, Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15547894 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
125 g
Förpackning:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
125g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15547894 125 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 125g
1 options
Produktkod. 15547894 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 124304
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiska identifierare
CAS 7790-84-3
Molekylformel CdSO4.8/3 H2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium Sulfate
Namnnotering Hydrate
Fysisk form Crystals
Kvantitet 125 g
Formel vikt 256.52
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle
Densitet 1L = 3.08kg