Läs mer
Kadmiumsulfathydrat, Puratronic™ , 99,996 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Den används som en elektrolyt i en Weston standardcell, ett pigment i fluorescerande skärmar. Det används vid tillverkning av kadmiumsalter av fettsyror, pigment, vid galvanisering av kadmium i elektroniska kretsar. Det fungerar som en intermediär, som en accelerator, i elektrodpositionen av nickel och koppar, för att stabilisera plast, i cementbildning. Den har förmågan att absorbera saltsyra från avgaser från kemiska anläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium sulfate hydrate |
| Smältpunkt | >40°C to H2O |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 10 g |
| Analysprocentintervall | 99.996% (Metals basis) |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. Insoluble in alcohol and ethyl acetate. |
| Formel vikt | 208.46 (Anhydrous) |
| Brytningsindex | 1.565 |
| Densitet | 3.08 g/cm3 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.