Läs mer
Cadmium sulfate octahydrate, ACS, 98.0-102.0%
Produktkod. 11371709
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371709 250 g 250g
11381709 25 g 25g
11361709 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11371709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012340.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i Standard Weston Cell, som elektrolyter vid galvanisering, i fosforer, vid tillverkning av standardkadmiumelement och som katalysator i Marsh-test för AS
Kadmiumsulfat används främst vid galvanisering av kadmium, som används i elektroniska kretsar. Det används som en prekursor för kadmiumbaserade pigment som kadmiumsulfid och farmaceutiska intermediärer. Den används i den vanliga weston-cellen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-84-3
MDL-nummer MFCD00151655
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium sulfate octahydrate
Smältpunkt >40°C (in -H2O)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Molekylformel 3CdSO4·8H2O
UN-nummer UN2570
Merck Index 14,1627
Löslighetsinformation Highly soluble in water; Partially soluble in methanol and ethyl acetate; Insoluble in ethanol.
Formel vikt 769.50 (208.46 Anhydrous)
Procent renhet 98.0 to 102.0%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Brytningsindex 1.565
Densitet 3.08
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.