Läs mer
Cadmium sulfate octahydrate, ACS, 98.0-102.0%
Produktkod. p-4407304
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
Produktkod. 11381709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012340.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i Standard Weston Cell, som elektrolyter vid galvanisering, i fosforer, vid tillverkning av standardkadmiumelement och som katalysator i Marsh-test för AS
Kadmiumsulfat används främst vid galvanisering av kadmium, som används i elektroniska kretsar. Det används som en prekursor för kadmiumbaserade pigment som kadmiumsulfid och farmaceutiska intermediärer. Den används i den vanliga weston-cellen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-84-3
MDL-nummer MFCD00151655
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium sulfate octahydrate
Smältpunkt >40°C to H2O
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98.0 to 102.0%
Molekylformel 3CdSO4·8H2O
Löslighetsinformation Highly soluble in water. Partially soluble in methanol and ethyl acetate. Insoluble in ethanol.
Formel vikt 769.50 (208.46 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Brytningsindex 1.565
Utseende White crystalline
Densitet 3.08 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cadmium sulfate octahydrate, ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cadmium sulfate octahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.