Läs mer
Cadmium sulfide, 98%
Produktkod. 11481918
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481918 2500 g 2500g
11461918 100 g 100g
11471918 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14544.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1306-23-6 | CdS | 144.47 g/mol
Kadmiumsulfid används som pigment i den kemiska industrin; för tillverkning av fotoresistorer, optisk-elektroniska par, fotodioder, solbatterier och fosforer. Enkristaller av kadmiumsulfid används för framställning av optiska anordningar som arbetar i det infraröda området av spektrum. Kadmiumsulfid är en direktbandgaphalvledare med ett bandgapband från 2,42 till 2,57 eV.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kadmiumsulfid används som pigment i den kemiska industrin; för tillverkning av fotoresistorer, optisk-elektroniska par, fotodioder, solbatterier och fosforer. Enkristaller av kadmiumsulfid används för framställning av optiska anordningar som arbetar i det infraröda området av spektrum. Kadmiumsulfid är en direktbandgaphalvledare med ett bandgapband från 2,42 till 2,57 eV.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-23-6
Molekylformel CdS
Molekylvikt (g/mol) 144.47
MDL-nummer MFCD00010922
InChI-nyckel FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
PubChem CID 14783
ChEBI CHEBI:50833
LEDER [S--].[Cd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium sulfide
Smältpunkt 980°C (sublimation)
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,1628
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn sulfanylidenkadmium
Formel vikt 144.46
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Densitet 4.82
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.