Läs mer
Cadmium sulfide, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-7076481
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 15452267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045455.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Used as pigment in the chemical industry; photoresistors; optical-electronic pairs, photodiodes, solar batteries and phosphors. Single crystals of this compound are used for the preparation of optical devices operating in the infrared regaion of spectrum. | CAS: 1306-23-6 | CdS | 144.47 g/mol
Kadmiumsulfid används som pigment i den kemiska industrin; fotoresistorer; optisk-elektroniska par, fotodioder, solbatterier och fosforer. Enkristaller av denna förening används för framställning av optiska anordningar som arbetar i det infraröda området av spektrum. Det är en direktbandsgaphalvledare med ett bandgapband från 2,42 till 2,57 eV.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-23-6
Molekylformel CdS
Molekylvikt (g/mol) 144.47
MDL-nummer MFCD00010922
InChI-nyckel FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
PubChem CID 14783
ChEBI CHEBI:50833
IUPAC-namn sulfanylidenkadmium
LEDER [S--].[Cd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium sulfide
Smältpunkt 980°C (sublimation)
Fysisk form Pieces
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 144.46
Procent renhet 99.999%
Förpackning Plastflaska
Densitet 4.82
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.