Läs mer
Cadmium sulfide, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11324457
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324457 50 g 50g
11334457 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038342.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1306-23-6 | CdS | 144.47 g/mol
Den huvudsakliga tillämpningen av kadmiumsulfid är som ett pigment. Kadmiumsulfid används också vid tillverkning av solceller. Används som ljusberoende resistorer/fotomotstånd för ljussensorer. Används vid MOCVD, sputtering och elektrokemisk avsättning. Vid screentryck används den som en slurry som innehåller dispergerad kadmiumsulfid. Det används även i mjällschampon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-23-6
Molekylformel CdS
Molekylvikt (g/mol) 144.47
MDL-nummer MFCD00010922
InChI-nyckel FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
PubChem CID 14783
ChEBI CHEBI:50833
IUPAC-namn kadmium(2+)sulfandiid
LEDER [S--].[Cd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium sulfide
Smältpunkt 980°C (sublimation)
Färg Orange
Fysisk form Powder/Granules
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,1628
Löslighetsinformation Soluble in acid,very slightly soluble in ammonium hydroxide.
Formel vikt 144.46
Procent renhet 99.999%
Odör Odorless
Densitet 4.82 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.