Läs mer
Kadmiumsulfat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium Sulphate |
| CAS | 10124-36-4 |
| Molekylformel | CdSO4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Cadmium Monosulfate, Cadmium Sulfate (Cd(SO4)), Cadmium Sulforicum |
| InChI formel | InChI=1S/Cd.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2 |
| LEDER | [Cd+2].[O-]S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | kadmium (2+); sulfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.47 |
| Formel vikt | 209.8551 |