Läs mer
Cadmium, Technical, Metal, Granulated, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10161560 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10161560 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10161560 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/0080/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg Silver
CAS 7440-43-9
Smältpunkt 321°C
Kokpunkt 765°C
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastic powder jar
Form Solid
Molekylformel Cd
MDL-nummer MFCD00010914
InChI-nyckel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Cd]
IUPAC-namn cadmium
Molekylvikt (g/mol) 112.41
Formel vikt 112.4g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cadmium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.