Läs mer
Kadmiumtellurid, 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Kadmiumtellurid används för att tillverka tunnfilmssolceller. Det kan legeras med kvicksilver för att göra ett mångsidigt infrarött detektormaterial (HgCdTe). Det används som ett infrarött optiskt material för optiska fönster och linser och har visat sig ge bra prestanda över ett brett temperaturområde. Den används också för elektrooptiska modulatorer och har den största elektrooptiska koefficienten för den linjära elektrooptiska effekten bland II-VI sammansatta kristaller. Den kan dopas med klor, som används som strålningsdetektor för röntgenstrålar, gammastrålar, beta-partiklar och alfapartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium telluride |
| Smältpunkt | 1041 °C |
| Fysisk form | Polykristallina bitar |
| Kvantitet | 25 g |
| Förpackning | Glasflaska |
| Densitet | 6.2 |
| UN-nummer | UN3077 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 240 |
| Procent renhet | 99.999% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.