Läs mer
Kadmiumtellurid, 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7076482
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15402277
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045457.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används för att tillverka tunnfilmssolceller.
Kadmiumtellurid används för att tillverka tunnfilmssolceller. Det kan legeras med kvicksilver för att göra ett mångsidigt infrarött detektormaterial (HgCdTe). Det används som ett infrarött optiskt material för optiska fönster och linser och har visat sig ge bra prestanda över ett brett temperaturområde. Den används också för elektrooptiska modulatorer och har den största elektrooptiska koefficienten för den linjära elektrooptiska effekten bland II-VI sammansatta kristaller. Den kan dopas med klor, som används som strålningsdetektor för röntgenstrålar, gammastrålar, beta-partiklar och alfapartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-25-8
Molekylformel CdTe
Molekylvikt (g/mol) 240.01
MDL-nummer MFCD00015998
InChI-nyckel RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
PubChem CID 91501
IUPAC-namn tellanylidenecadmium
LEDER [Cd]=[Te]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium telluride
Smältpunkt 1041°C
Fysisk form Polycrystalline Pieces
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 240
Procent renhet 99.999%
Förpackning Plastic bottle
Densitet 6.2
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.