Läs mer
Kadmiumtellurid, 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Halvledare, fosfor Kadmiumtellurid kan användas som halvledarmaterial i solceller och infraröda optiska fönster. Det används vid produktion av tunnfilmssolceller. Den är dopad med klor och används som strålningsdetektor för röntgen-, alfa- och beta-partiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium telluride |
| Smältpunkt | 1041°C |
| Färg | Black |
| Fysisk form | Polycrystalline Powder |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metals basis) |
| UN-nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,1629 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water and acids except HNO3 in which it is soluble with decomposition. |
| Formel vikt | 240 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.