Läs mer
Kadmiumtellurid, svart polykristallin klump, 99,999% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367917
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367917 100 g 100g
11377917 5 g 5g
11357917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11367917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014365.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kadmiumtellurid hittar tillämpningar som halvledarmaterial i solceller och infraröda optiska fönster. Det används vid produktion av tunnfilmssolceller. Den är dopad med klor och används som strålningsdetektor för röntgen-, alfa- och beta-partiklar. .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-25-8
Molekylformel CdTe
Molekylvikt (g/mol) 240.01
MDL-nummer MFCD00015998
InChI-nyckel RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
PubChem CID 91501
IUPAC-namn tellanylidenkadmium
LEDER [Cd]=[Te]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium telluride
Smältpunkt 1041 °C
Färg Svart
Fysisk form Polykristallin klump
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,999 % (metallbaserad bas)
Densitet 6.2
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 240
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.