Läs mer
Kadmiumtellurid, svart polykristallin klump, 99,999% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4824649
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11377917
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014365.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kadmiumtellurid hittar tillämpningar som halvledarmaterial i solceller och infraröda optiska fönster. Det används vid produktion av tunnfilmssolceller. Den är dopad med klor och används som strålningsdetektor för röntgen-, alfa- och beta-partiklar. .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-25-8
Molekylformel CdTe
Molekylvikt (g/mol) 240.01
MDL-nummer MFCD00015998
InChI-nyckel RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
PubChem CID 91501
IUPAC-namn tellanylidenkadmium
LEDER [Cd]=[Te]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium telluride
Smältpunkt 1041°C
Färg Svart
Fysisk form Polycrystalline Lump
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 240
Odör Odorless
Densitet 6.2
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.