Läs mer
WTW™ Kadmiumreagenstestsatser
Antal tester:
55
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bekvämt och kostnadseffektivt
- Garanterad kvalitet av AQA/IQC
- För låga koncentrationer och rutinarbete med stor provgenomströmning i laboratoriet
- Brett mätområde med rektangulära kyvetter för bestämning av spårkoncentrationer
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Rhodamine B |
| För användning med (applikation) | För avloppsvatten, sippvatten, processvatten |
| För användning med (utrustning) | För PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektrala, spectroFlex fotometrar |
| Inkluderar | Certifikat |
| Antal tester | 55 |
| Räckvidd | 0.002 - 0.500mg/L |
| Tillräckligt för | 55 tester |
| Testmetod | Fotometrisk |
| Typ | CombiCheck Guld (Au) reagenstestsats |