Läs mer
Kadmiumtråd, 0,64 mm (0,025 tum) diameter, Puratronic™, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11390639
Change view
Kvantitet:
3 m
15 m
Förpackningsstorlek:
15m
3m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11390639 15 m 15m
11380639 3 m 3m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11390639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 000060.G7
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112,41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-43-9
Molekylformel Cd
Molekylvikt (g/mol) 112.41
MDL-nummer MFCD00010914
InChI-nyckel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC-namn kadmium
LEDER [Cd]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium wire
Namnnotering 0,64 mm (0,025 tum) i diameter.
Kvantitet 15 m
Vikt ≈2,8 g/m
Form Tråd
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.