Läs mer
Cadusafos 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324144
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324144 1 ml
1 options
Produktkod. 30324144 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA09010161AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadusafos
CAS 95465-99-9
Analyt- eller komponentnamn Cadusafos
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H23 O2 P S2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cadusafos
InChI formel InChI=1S/C10H23O2PS2/c1-6-9(4)14-13(11,12-8-3)15-10(5)7-2/h9-10H,6-8H2,1-5H3
LEDER CCOP(=O)(SC(C)CC)SC(C)CC
IUPAC-namn 2-[butan-2-ylsulfanyl(ethoxy)phosphoryl]sulfanylbutane
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 270.39
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 270.0877 g/mol