missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Caerulein

Beskrivning
Caerulein is a CCK agonist. Stimulates biosynthesis of pancreatic enzymes in AR4-2J pancreatic cells in vitro. Induces acute pancreatitis in mice. Also enhances proteasome activity in Gdeg mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Art | Human |
| CAS | 17650-98-5 |
| Innehåll och lagring | Store at −20°C |
| Molekylvikt (g/mol) | 1352.4g/mol |
| Kvantitet | 1 mg |
| Regulatorisk status | RUO - research use only |
| Sekvens | XQDYTGWMDF |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?