missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals™ Caerulein, Sulfated, MP Biomedicals™

Produktkod. 11414021 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 μg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414021 500 μg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11414021 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 02152860.5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Supplied as a trifluoroacetate salt. Caerulein, Sulfated, MP Biomedicals is an antagonist of endogenous opiods and a gastroregulatory molecule with actions similar to cholecystokinin. It prevents gall bladder pain, renal colic, and the pain of intermitten

Caerulein is used to study cell signaling mediated by NF-kappaB upregulation of proteins, such as intercellular adhesion molecule-1(ICAM-1), and inflammation related molecules, such as NADPH oxidase and Janus kinase signal transducer.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 17650-98-5
Färg White
Innehåll och lagring -20°C
Formatera Powder
Molekylvikt (g/mol) 1352.40
Kvantitet 500 μg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.