Läs mer
Caerulomycin A, MedChemExpress
Beskrivning
Caerulomycin A (Cerulomycin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caerulomycin A |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 21802-37-9 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H11N3O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Cerulomycin Caerulomycin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (654.36 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |