Läs mer
Cesiumklorid, 99,5+%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10213710 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10213710 100 g 100g
10775321 25 g 25g
10785321 250 g 250g
10588030 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10213710 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/0680/48
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
ClCs, CAS-nummer-7647-17-8, 1 kg, 1290 grader C, vit, 168,36 g/mol, 646 grader C, 10955, pulverburk av plast, 5 till 9, pulverfast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-17-8
Molekylformel ClCs
Molekylvikt (g/mol) 168.36
MDL-nummer MFCD00010955
InChI-nyckel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn cesium(1+)klorid
LEDER [Cl-].[Cs+]
Specifications
Kokpunkt 1290 °C
Smältpunkt 646 °C
Färg Vitt
pH 5 till 9
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 100 g
Formel vikt 168,36 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Product Identifier
  • Cesium chloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Hazard Statement
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.