Läs mer
Cesiumklorid, 99,5+%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
Beskrivning
ClCs, CAS-nummer-7647-17-8, 1 kg, 1290 grader C, vit, 168,36 g/mol, 646 grader C, 10955, pulverburk av plast, 5 till 9, pulverfast
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1290°C |
| Smältpunkt | 646°C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5 to 9 |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 168.36g/mol |
| Procent renhet | 99.5% |
| Förpackning | Pulverburk av plast |