Läs mer
Cesiumklorid, 99,5+%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
ClCs, CAS-nummer-7647-17-8, 1 kg, 1290 grader C, vit, 168,36 g/mol, 646 grader C, 10955, pulverburk av plast, 5 till 9, pulverfast
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1290 °C |
| Smältpunkt | 646 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5 till 9 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 250 g |
| Formel vikt | 168,36 g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cesium chloride
- Varning
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.