Läs mer
Cesiumklorid, 99,5+%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072892 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
Produktkod. 10775321
Brand: Fisher Chemical C/0680/46
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ClCs, CAS-nummer-7647-17-8, 1 kg, 1290 grader C, vit, 168,36 g/mol, 646 grader C, 10955, pulverburk av plast, 5 till 9, pulverfast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-17-8
Molekylformel ClCs
Molekylvikt (g/mol) 168.36
MDL-nummer MFCD00010955
InChI-nyckel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn cesium(1+)klorid
LEDER [Cl-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt 1290°C
Smältpunkt 646°C
Färg Vitt
pH 5 to 9
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 25 g
Formel vikt 168.36g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cesium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.