Läs mer
Cafedrine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cafedrine Hydrochloride |
| CAS | 3039-97-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cafedrine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H23 N5 O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-7-[2-[[(1S,2R)-2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]amino]ethyl]-1,3-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-7-[2-[(2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl)amino]ethyl]-1,3-dimethyl-, monohydrochloride, [R-(R*,S*)]-, Theophylline, 7-[2-[(β-hydroxy-α-methylphenethyl)amino]ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Norephedrine theophylline, [R-(R*,S*)]-3,7-Dihydro-7-[2-[(2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl)amino]ethyl]-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione monohydrochloride, Cafedrine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23N5O3.ClH/c1-12(15(24)13-7-5-4-6-8-13)19-9-10-23-11-20-16-14(23)17(25)22(3)18(26)21(16)2;/h4-8,11-12,15,19,24H,9-10H2,1-3H3;1H/t12-,15-;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.C[C@H](NCCn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12)[C@H](O)c3ccccc3 |
| Visa mer |