Läs mer
Cafestol, 98,92 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11422321 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422321 50 mg 50mg
11432321 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422321 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219374550
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cafestol är en diterpenmolekyl som finns i kaffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 469-83-0
Molekylformel C20H28O3
Molekylvikt (g/mol) 316.44
MDL-nummer MFCD01075769
InChI-nyckel DNJVYWXIDISQRD-HWUKTEKMSA-N
Synonym cafestol, cafesterol, ccris 1518, unii-ac465t6q6w, 5a,8-methano-5ah-cyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-methanol, 3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-7-hydroxy-10b-methyl-, 3bs,5as,7r,8r,10ar,10bs, 5a,8-methano-5ah-cyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-methanol, 3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-7-hydroxy-10b-methyl-, 3bs-3balpha,5abeta,7beta,8beta,10aalpha,10bbeta, --cafestol, 1s,4s,12s,13r,16r,17r-17-hydroxymethyl-12-methyl-8-oxapentacyclo 14.2.1.0 1,13 .0 4,12 .0 5,9 nonadeca-5 9 ,6-dien-17-ol, 3bs,5as,7r,8r,10ar,10bs-7-hydroxymethyl-10b-methyl-3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-5a,8-methanocyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-ol
PubChem CID 108052
ChEBI CHEBI:3291
IUPAC-namn (1S,4S,12S,13R,16R,17R)-17-(hydroximetyl)-12-metyl-8-oxapentacyklo[14.2.1.01,13.04,12.05,9]nonadeka-5(9),6-dien-17-ol
LEDER C[C@@]12CCC3=C(C=CO3)[C@H]1CC[C@@]13C[C@@H](CC[C@@H]21)[C@@](O)(CO)C3
Specifications
Kemiskt namn eller material Cafestol
Namnnotering For HPLC analysis
Färg Vitt
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 316.4
Fysisk form Pulver