Läs mer
Cafestol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11412321 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412321 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 11412321 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219374525
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cafestol
CAS 469-83-0
Färg Vitt
Molekylformel C20H28O3
MDL-nummer MFCD01075769
Kvantitet 25 mg
Synonym cafestol, cafesterol, ccris 1518, unii-ac465t6q6w, 5a,8-methano-5ah-cyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-methanol, 3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-7-hydroxy-10b-methyl-, 3bs,5as,7r,8r,10ar,10bs, 5a,8-methano-5ah-cyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-methanol, 3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-7-hydroxy-10b-methyl-, 3bs-3balpha,5abeta,7beta,8beta,10aalpha,10bbeta, --cafestol, 1s,4s,12s,13r,16r,17r-17-hydroxymethyl-12-methyl-8-oxapentacyclo 14.2.1.0 1,13 .0 4,12 .0 5,9 nonadeca-5 9 ,6-dien-17-ol, 3bs,5as,7r,8r,10ar,10bs-7-hydroxymethyl-10b-methyl-3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-5a,8-methanocyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-ol
InChI-nyckel DNJVYWXIDISQRD-HWUKTEKMSA-N
LEDER C[C@@]12CCC3=C(C=CO3)[C@H]1CC[C@@]13C[C@@H](CC[C@@H]21)[C@@](O)(CO)C3
IUPAC-namn (1S,4S,12S,13R,16R,17R)-17-(hydroximetyl)-12-metyl-8-oxapentacyklo[14.2.1.01,13.04,12.05,9]nonadeka-5(9),6-dien-17-ol
Molekylvikt (g/mol) 316.44
PubChem CID 108052
ChEBI CHEBI:3291
Formel vikt 316.4
Fysisk form Fast