Läs mer
Cafestol
Produktkod. 15416859
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416859 50 mg 50mg
15406859 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416859 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65355.MF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Naturligt extrakt från kaffebönor som inducerar glutation S-transferas
Naturligt extrakt från kaffebönor som inducerar glutation S-transferas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 469-83-0
Molekylformel C20H28O3
Molekylvikt (g/mol) 316.44
MDL-nummer MFCD01075769
InChI-nyckel DNJVYWXIDISQRD-HWUKTEKMSA-N
Synonym cafestol, cafesterol, ccris 1518, unii-ac465t6q6w, 5a,8-methano-5ah-cyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-methanol, 3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-7-hydroxy-10b-methyl-, 3bs,5as,7r,8r,10ar,10bs, 5a,8-methano-5ah-cyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-methanol, 3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-7-hydroxy-10b-methyl-, 3bs-3balpha,5abeta,7beta,8beta,10aalpha,10bbeta, --cafestol, 1s,4s,12s,13r,16r,17r-17-hydroxymethyl-12-methyl-8-oxapentacyclo 14.2.1.0 1,13 .0 4,12 .0 5,9 nonadeca-5 9 ,6-dien-17-ol, 3bs,5as,7r,8r,10ar,10bs-7-hydroxymethyl-10b-methyl-3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-5a,8-methanocyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-ol
PubChem CID 108052
ChEBI CHEBI:3291
IUPAC-namn (1S,4S,12S,13R,16R,17R)-17-(hydroximetyl)-12-metyl-8-oxapentacyklo[14.2.1.01,13.04,12.05,9]nonadeka-5(9),6-dien-17-ol
LEDER C[C@@]12CCC3=C(C=CO3)[C@H]1CC[C@@]13C[C@@H](CC[C@@H]21)[C@@](O)(CO)C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cafestol
Smältpunkt 156°C to 158°C
Färg Vitt
Densitet 1.23
Kvantitet 50 mg
Merck Index 14,1634
Löslighetsinformation Soluble in dichlormethane, DMSO or ethanol
Formel vikt 316.44
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.