missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Caffeic Acid 1,1-Dimethylallyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caffeic Acid 1,1-Dimethylallyl Ester |
| CAS | 118971-61-2 |
| Molekylformel | C14 H16 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-methyl-2-butenyl Ester 2-Propenoic Acid, (2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-methyl-2-butenyl Ester 2-Propenoic Acid, (2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-methyl-2-buten-1-yl Ester 2-Propenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O4/c1-10(2)7-8-18-14(17)6-4-11-3-5-12(15)13(16)9-11/h3-7,9,15-16H,8H2,1-2H3/b6-4+ |
| LEDER | CC(=CCOC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)C |
| IUPAC-namn | 3-methylbut-2-enyl (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.274 |
| Formel vikt | 248.105 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?