Läs mer
Koffeinsyra (3,4-Dihydroxycinnaminsyra), LoGiCal
Produktkod. 30459552
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459552 10 mg
1 options
Produktkod. 30459552 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0048.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeic Acid
CAS 331-39-5
Analyt- eller komponentnamn Caffeic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H8 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3,4-Dihydroxycinnamic Acid, Caffeic Acid, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy- (8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic acid, 4-(2'-Carboxyvinyl)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2-Carboxyethenyl)-1,2-dihydroxybenzene, NSC 57197, NSC 623438
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn 3-(3,4-dihydroxyfenyl)prop-2-enosyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 180,0423 g/mol