Läs mer
Koffeinsyra 4-beta-D-glukuronid, TRC
Produktkod. 30135665
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30135665 25 mg -
30011982 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135665 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC08002025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1093679-71-0
Molekylformel C15H16O11
Molekylvikt (g/mol) 356.28
Synonym 4-[(1E)-2-Carboxyethenyl]-2-hydroxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[5-[(E)-2-karboxyethenyl]-2-hydroxyfenoxi]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)OC2C(C(C(C(O2)C(=O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeic Acid 4-Beta-D-Glucuronide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16O10/c16-7-3-1-6(2-4-9(17)18)5-8(7)24-15-12(21)10(19)11(20)13(25-15)14(22)23/h1-5,10-13,15-16,19-21H,(H,17,18)(H,22,23)/b4-2+/t10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1
Formel vikt 356.074