Läs mer
Caffeic Acid Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caffeic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 107843-77-6 |
| Molekylformel | C16 H14 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic Acid Phenylmethyl Ester, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic Acid Benzyl Ester, Benzyl Caffeate, NSC 666590 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O4/c17-14-8-6-12(10-15(14)18)7-9-16(19)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-10,17-18H,11H2/b9-7+ |
| LEDER | Oc1ccc(\C=C\C(=O)OCc2ccccc2)cc1O |
| IUPAC-namn | benzyl (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.28 |
| Formel vikt | 270.0892 |