Läs mer
Caffeic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16441328
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16441328 5 g
16469016 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16441328 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0172
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeic acid
CAS 331-39-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H8O4
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.55 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.16
Procent renhet 98.36%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation