Läs mer
Caffeic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16469016
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16469016 100 mg
16441328 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16469016 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0172
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeic acid
CAS 331-39-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H8O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.55 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.16
Procent renhet 98.36%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation