Läs mer
Caffeic acid phenethyl ester, MedChemExpress
Beskrivning
Caffeic acid phenethyl ester is a NF-κB inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caffeic acid phenethyl ester |
| CAS | 104594-70-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H16O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (351.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | O=C(OCCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.31 |
| Formel vikt | 284.31 |
| Visa mer |