Läs mer
Kaffesyra, (gulbruna kristaller), MP Biomedicals
Produktkod. 11437631 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437631 1 g 1g
11447631 5 g 5g
11457631 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437631 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210479701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    455.69 SEK / 1g
    Save 23.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 331-39-5
Molekylformel C9H8O4
Molekylvikt (g/mol) 180.159
InChI-nyckel QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Synonym caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
PubChem CID 689043
ChEBI CHEBI:16433
IUPAC-namn (E)-3-(3,4-dihydroxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeic Acid
Färg Brun-Gul
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.2
Fysisk form Kristaller