Läs mer
Caffeidine Acid Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30342204
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30342204 1 g 1g
1 options
Produktkod. 30342204 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC0802151G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate
Analyt- eller komponentnamn Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H11 N4 O3 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)-amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate, Caffeidine acid sodium salt
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O3.Na/c1-9-8(15)12(3)6-5(7(13)14)11(2)4-10-6;/h4H,1-3H3,(H,9,15)(H,13,14);/q;+1/p-1
Lösningstyp Neat
LEDER [Na+].CNC(=O)N(C)c1ncn(C)c1C(=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;3-methyl-5-[methyl(methylcarbamoyl)amino]imidazole-4-carboxylate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 234.19
Kvantitet 1 g
Formel vikt 234.0729 g/mol
Procent renhet >95% (HPLC)