missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Caffeidine Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caffeidine Acid |
| CAS | 54536-15-1 |
| Molekylformel | C8 H12 N4 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Caffeidinecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-[methyl[(methylamino)carbonyl]amino]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, 4-(1,3-Dimethylureido)-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4O3/c1-9-8(15)12(3)6-5(7(13)14)11(2)4-10-6/h4H,1-3H3,(H,9,15)(H,13,14) |
| LEDER | CNC(=O)N(C)c1ncn(C)c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-methyl-5-[methyl(methylcarbamoyl)amino]imidazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.21 |
| Formel vikt | 212.0909 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?