Läs mer
Caffeidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caffeidine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N4O/c1-8-6-5(7(12)9-2)11(3)4-10-6/h4,8H,1-3H3,(H,9,12) |
| Formel vikt | 168.1011 |
| Procent renhet | >95% |