Läs mer
Koffein 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30459168
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30459168 1 ml
1 options
Produktkod. 30459168 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0494.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Koffein 1,0 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeine
CAS 58-08-2
Analyt- eller komponentnamn Caffeine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H10 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Caffeine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. A (EP), Pentoxifylline Imp. F (EP), Dimenhydrinate Imp. C (EP), Theophylline Imp. A (EP), Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n
InChI formel InChI=1 S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
LEDER CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
IUPAC-namn 1,3,7-trimetylpurin-2,6-dion
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 194.19
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 194,0804 g/mol