missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Caffeine-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caffeine-13C |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i2+1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?