Läs mer
Caffeine 13C3 (trimethyl 13C3) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caffeine-13C3 |
| CAS | 78072-66-9 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Molekylformel | *C3C5H10N4O2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 3,7-Dihydro-1,3,7-tri(methyl-13C)-1H-purine-2,6-dione, 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-tri(methyl-13C)-, Caffeine 13C3 (Tirmethyl 13C3) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1 |
| LEDER | [13CH3]N1C(=O)N([13CH3])c2ncn([13CH3])c2C1=O |
| IUPAC-namn | 1,3,7-tri((1^{13}C)methyl)purine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.17 |
| Visa mer |