Läs mer
Koffein, 1 mg/ml i metanol, Lipomed
Produktkod. 30458299
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458299 1 ml
1 options
Produktkod. 30458299 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCAF131FB1LM
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Koffein, 1 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeine
CAS 58-08-2
Analyt- eller komponentnamn Caffeine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H10 N4 O2
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Caffeine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. A (EP), Pentoxifylline Imp. F (EP), Dimenhydrinate Imp. C (EP), Theophylline Imp. A (EP), Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
IUPAC-namn 1,3,7-trimetylpurin-2,6-dion
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 194.19
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 194,0804 g/mol