Läs mer
Koffein, 98,5 %, specificerat enligt kraven på USP/BP
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Koffein är en alkaloid vagal/vasomotorstimulerande medel som finns i vissa nötter, frön och baljväxter
- Det är en metylxantin, härledd från en purinbasförening som finns i vävnader hos många organismer
- Koffein binder konkurrenskraftigt adenosinreceptorer och förhindrar signalering från att dämpa, vilket upprätthåller aktivering och producerar ökningar av energi
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caffeine |
| Namnnotering | 98.5% |
| Aciditet | 0,2 ml av 0,01M NaOH max. |
| Smältpunkt | 234,0 °C till 239,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1.2300g/mL, 1.23 |
| Förlust vid torkning | 0,5% max. |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 0,1 % max. (totala föroreningar) (HPLC) |
| Förpackning | Plastflaska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Caffeine
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.